Merck
80310
Amberlite MB-9L
mixed bed ion exchange resin (without indicator), cannot be regenerated
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
SB.52
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
beads
Quality Level
quality
cannot be regenerated, mixed bed ion exchange resin (without indicator)
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~60% loss on drying, 110°C
matrix
PS-DVB
particle size
20-50 mesh
separation technique
mixed mode
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
80310-250G-F04061833439593