Przejdź do
795453
Kaolin
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
Synonim(y):
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
~Al2Si2O5(OH)4
Numer CAS:
UNSPSC Code:
11111803
NACRES:
NA.21
EC Number:
310-194-1
MDL number:
Grade:
anhydrous
Form:
powder
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
form
powder
quality
free-flowing
loss
≤2.0% loss on drying
pH range
3.5-5.0(20% in water)
SMILES string
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI key
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
186161.04440K7375
Kaolin powder
Supelco
1.04440
Kaolin
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
loss
≤2.0% loss on drying
loss
-
loss
≤15.0% loss on ignition, 600°C
loss
≤2.0% loss on drying
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
-
pH range
3.5-5.0(20% in water)
pH range
-
pH range
-
pH range
3.5-5.0(20% in water)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaolin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)