Merck
78135
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Phenylaminocarbonyloxy)propionic acid
puriss., ≥99.0% (T)
Synonim(y):
(S)-(−)-2-(Phenylcarbamoyloxy)propionic acid, (S)-(−)-Carbamalactic acid, (S)-PACOPA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.20
Beilstein:
5029940
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (T)
aktywność optyczna
[α]20/D −13±1°, c = 1% in ethanol
mp
145-150 °C (dec.)
ciąg SMILES
C[C@H](OC(=O)Nc1ccccc1)C(O)=O
Inne uwagi
Chiral acid used for the resolution of bases
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E. Brown et al.
Tetrahedron Letters, 26, 4451-4451 (1985)