Merck
78007BC
MVP ICON® Zestaw baterii (dla 78002 ICON)
BioControl®, for use with MVP ICON® instruments (78002 version)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
26111710
NACRES:
NA.28
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MVP ICON® Zestaw baterii (dla 78002 ICON), BioControl®, for use with MVP ICON® instruments (78002 version)
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
MVP ICON® for 78002 ICON
Quality Level
Application
Do użytku w celu zastąpienia istniejącej baterii MVP ICON® używanej w przyrządach w wersji 78002.
General description
MVP ICON® Zespół baterii (do przyrządów w wersji 78002).
SPECYFIKACJA:
Zespół cylindra litowo-jonowego, 3,6 V, 2900 mAh, 10,44 Wh
Packaging
Worek bąbelkowy z tworzywa sztucznego z możliwością ponownego zamknięcia
Legal Information
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c