Merck
PHCCCABLE
Scepter USB Cable
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Research Category
Cell Culture
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13