Merck
77100
Diethyl pentylmalonate
purum, ≥98.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
227-997-7
Beilstein/REAXYS Number:
609224
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.426
bp
254-255 °C
SMILES string
CCCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)