Merck
75069
Supelco
2-(Octyloxy)benzonitrile
Selectophore, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
2-Cyanophenyl octyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.33
Beilstein:
4865692
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
Selectophore
Próba
≥99.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506
gęstość
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1C#N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Inne uwagi
Non-quenching plasticizer for optode membranes
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D.B.Papkovsky et al.
Analytica Chimica Acta, 337, 201-201 (1997)