Kluczowe dokumenty
75018
1-Hexanethiol
analytical standard
Synonim(y):
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448-1.452
n20/D 1.450
tw
150-154 °C (lit.)
mp
−81-−80 °C (lit.)
gęstość
0.832 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)