Merck
74812
Sigma-Aldrich
Octamethylene diisocyanate
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,8-Diisocyanatooctane
About This Item
Wzór liniowy:
OCN(CH2)8NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.25
Beilstein:
1772257
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455
ciąg SMILES
O=C=NCCCCCCCCN=C=O
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)