Merck
74711
Ochratoxin A
purum, ≥98.0% (TLC), from Aspergillus ochraceus
Synonim(y):
N-[(3R)-(5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-L-phenylalanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18ClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.81
EC Number:
206-143-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1301486
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus ochraceus
grade
purum
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
InChI key
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Other Notes
Inhibitor of mitochondrial transport systems; Mode of action.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ochratoxin A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)