Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32/h9-18H,5-8H2,1-4H3
InChI key
CVAVMIODJQHEEH-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 74362-25MG | 04061832888767 |