Merck
89921
(±)-2,4-Dihydroxybutyric acid lithium salt
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
2,4-Dihydroxybutanoic acid lithium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCO)C(=O)O
InChI
1S/C4H8O4/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3,5-6H,1-2H2,(H,7,8)
InChI key
UFYGCFHQAXXBCF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Various cases of succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency have shown consistently increased amounts of this metabolite, while 2,4-dihydroxybutanoic acid is usually absent in normal human urine extracts or in only trace constituents in neonates.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)