Przejdź do
73831
Tinsdale Supplement
suitable for microbiology
Synonim(y):
Diphtheria Virulence Supplement
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Corynebacterium spp.
Analysis Note
Tinsdale Supplement is used together with Tinsdale Agar Base for the primary isolation and identification of Corynebacterium diptheriae.
Other Notes
(1 vial of each is sufficient for 1000 mL medium)
Tinsdale Supplement part A (Cat. No. 74933): horse serum 100ml
Tinsdale Supplement part B (Cat. No. 66784): potassium tellurite (1% after diluting in 30 ml water) 1ml
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C87215208344051
suitability
Corynebacterium spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Neisseria spp.
suitability
Neisseria spp.
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
form
liquid
form
powder
form
solid
form
powder
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)