Merck
73307
Supelco
2-Nitrophenyl phenyl ether
Selectophore, ≥99.0%
Synonim(y):
2-Nitrodiphenyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.20
Beilstein:
2051914
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
linia produktu
Selectophore
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.600
tw
106-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
gęstość
1.241 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Klucz InChI
VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Inne uwagi
Plasticizer in polymer membrane neutral carrier-based ion-selective electrodes
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T. Katsu et al.
Analytica Chimica Acta, 217, 193-193 (1989)
Lithium-selective polymeric membrane electrodes based on dodecylmethyl-14-crown-4.
S Kitazawa et al.
The Analyst, 110(3), 295-299 (1985-03-01)
Guanidinium ion-selective electrodes based on dibenzo-27-crown-9 and tetraphenylborate.
F N Assubaie et al.
The Analyst, 113(1), 61-64 (1988-01-01)