Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.37
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
liquid
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
SMILES string
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)=COCC
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Riin Rebane et al.
Journal of chromatography. A, 1390, 62-70 (2015-03-12)
Derivatization is one of the most common ways for improving chromatographic separation and sensitivity for LC-ESI-MS analysis. The aim of this work was to design new derivatization reagents for LC-ESI-MS analysis of amino acids which would (1) provide good reversed
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 73103-50MG | 04061833415870 |