Merck
73082BC
Międzynarodowy przewód zasilający do laptopa GDS Rotor-Gene Q
BioControl, For use with GDS, European adaptor
Synonim(y):
Adapter przewodu zasilającego do laptopa
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41122409
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73082EU
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
General description
Laptop GDS Rotor-Gene® Q jest przeznaczony do użytku z termocyklerem Assurance® GDS Rotor-Gene® Q. Międzynarodowy przewód zasilający jest skonfigurowany dla regionu UE.
Application
GDS Rotor-Gene® Q Laptop International Power Cord służy do podłączenia laptopa Assurance® GDS Q do źródła zasilania w regionie UE.
PCR
Other Notes
One international power adapter
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)