Nazwa produktu
4-Nitrobenzenesulfonyl chloride, purum, ≥95.0% (AT), yellow
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChI key
JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
grade
purum
assay
≥95.0% (AT)
color
yellow
mp
66-70 °C (lit.)
75-79 °C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?