Merck
72671
Ampoules 10ml
for color reference solutions
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.54
UNSPSC Code:
41122001
General description
ampules prescored; clear borosilicate type 1 glass
Application
The pre-scored 10 mL ampoules are used for colour reference solutions.
Packaging
tray with 189 ampules
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
72671-1EA-F04061826679166