Merck
72593
Supelco
Nitrite ionophore II
Selectophore
Synonim(y):
Dicyanocobyrinic acid heptapropyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H101CoN6O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1285.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
Selectophore
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCOC(=O)CC[C@@H]1C2=CC3=NC([C@@H](CCC(=O)OCCC)C3(C)C)=C(C)C4=NC([C@H](CC(=O)OCCC)[C@@]4(C)CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)N=C([C@@H](CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)CC(=O)OCCC)C(C)=C(N2[Co](C#N)C#N)[C@@]1(C)CC(=O)OCCC
InChI
1S/C66H101N4O14.2CN.Co/c1-16-31-78-50(71)26-23-44-48-39-49-62(10,11)45(24-27-51(72)79-32-17-2)57(68-49)42(8)59-63(12,30-29-53(74)81-34-19-4)47(38-54(75)82-35-20-5)61(69-59)66(15)65(14,41-56(77)84-37-22-7)46(25-28-52(73)80-33-18-3)58(70-66)43(9)60(67-48)64(44,13)40-55(76)83-36-21-6;2*1-2;/h39,44-47,61H,16-38,40-41H2,1-15H3;;;/q-1;;;+1/t44-,45-,46-,47+,61?,63-,64+,65+,66+;;;/m1.../s1
Klucz InChI
ISWKZOZLNIEXOZ-GRQAXCPQSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Postać fizyczna
solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Inne uwagi
Ionophore used for the determination of nitrogen oxide gas
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S.A. O'Reilly et al.
Analytical Chemistry, 63, 1278-1278 (1991)
Alicia Bellomo et al.
Immunity, 53(1), 127-142 (2020-06-21)
Located within red pulp cords, splenic red pulp macrophages (RPMs) are constantly exposed to the blood flow, clearing senescent red blood cells (RBCs) and recycling iron from hemoglobin. Here, we studied the mechanisms underlying RPM homeostasis, focusing on the involvement
Polymer membrane-based biosensors using vitamin B12 derivatives.
S Daunert et al.
Progress in clinical and biological research, 292, 215-225 (1989-01-01)