Merck
71895
Sigma-Aldrich
4-Hydrazino-7-nitro-benzofurazan hydrazine adduct
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
7-Nitro-4-benzofurazanyl-hydrazine hydrazine adduct, NBD-H
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N5O3 · NH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for fluorescence
Próba
≥97.0% (HPLC)
fluorescencja
λex 445 nm; λem 525 nm in chloroform (after derivatization with formaldehyde)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NN.NNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C6H5N5O3.H4N2/c7-8-3-1-2-4(11(12)13)6-5(3)9-14-10-6;1-2/h1-2,8H,7H2;1-2H2
Klucz InChI
BLIOAKMSUDUCKB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Fluorogenic derivatizing reagent for aldehydes ketones
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S. Uzu et al.
Analyst, 115, 1477-1477 (1990)