Merck
71287
Sigma-Aldrich
Sodium (meta)arsenite
purum p.a., ≥99.0% (RT)
Synonim(y):
Sodium dioxoarsenate
About This Item
Wzór liniowy:
NaAsO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥99.0% (RT)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Na+].[O-][As]=O
InChI
1S/AsHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lian-Qun Qiu et al.
Environmental health perspectives, 123(4), 324-330 (2014-12-11)
Inorganic arsenic species are potent environmental toxins and causes of numerous health problems. Most studies have assumed that arsenic-induced changes in mRNA levels result from effects on gene transcription. We evaluated the prevalence of changes in mRNA stability in response
Ranya A Amer et al.
BioMed research international, 2015, 981829-981829 (2015-08-15)
Coastal environments worldwide are threatened by the effects of pollution, a risk particularly high in semienclosed basins like the Mediterranean Sea that is poorly studied from bioremediation potential perspective especially in the Southern coast. Here, we investigated the physical, chemical
Hong Anh Duong et al.
Environmental science. Processes & impacts, 17(11), 1941-1951 (2015-10-10)
A simple and inexpensive method for the determination of various ionic species in different water matrices is discussed in this study. The approach is based on the employment of in-house-made capillary electrophoresis (CE) instruments with capacitively coupled contactless conductivity detection
Beibei Cai et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 13(6), 803-810 (2008-05-10)
Sodium arsenite induces apoptosis in PC12 cells by activating the stress-activated p38 MAP kinase and the pro-apoptotic Bcl-2 family protein Bim(EL). However, the relationship between p38 and Bim(EL) in this apoptosis has not been fully defined. Here, we report that
Haitian Lu et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 112(2), 363-373 (2009-09-22)
Rodent models have been extensively utilized to identify putative human immunotoxicants; however, even when immunotoxicity is established, uncertainty remains whether the effects are predictive of human risk. Therefore, the objective of this study was to establish a polyclonal immunoglobulin M