Merck
70998
1-(2-Methoxyethyl)piperazine
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
4-(2-Methoxyethyl)piperazine, N-(2-Methoxyethyl)piperazine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
105098
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.4730 (lit.), n20/D 1.473
bp
193-194 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c1-10-7-6-9-4-2-8-3-5-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Disclaimer
Air-sensitive - absorbs CO2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
respiratory tract irritation
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)