Merck
70930
Sigma-Aldrich
1-Naphthaleneacetic anhydride
purum, for fluorescence, ≥97.0% (T)
Synonim(y):
1-Naphthylacetic anhydride
About This Item
Wzór liniowy:
(C10H7CH2CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.40
Beilstein:
2168120
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for fluorescence
purum
Próba
≥97.0% (T)
mp
116-119 °C (lit.)
116-119 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(Cc1cccc2ccccc12)OC(=O)Cc3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H18O3/c25-23(15-19-11-5-9-17-7-1-3-13-21(17)19)27-24(26)16-20-12-6-10-18-8-2-4-14-22(18)20/h1-14H,15-16H2
Klucz InChI
ACONQQKANQRXQN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Derivatizing agent for the determination of airborne polyamines with HPLC, with N,N-Diisopropyl-naphthylacetamide as standard
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W.S. Wu, V.S. Gaind
Journal of Liquid Chromatography, 15, 267-267 (1992)