Merck
70700
Sigma-Aldrich
(±)-1-(2-Naphthyl)ethanol
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
Beilstein:
1907449
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (HPLC)
mp
71-73 °C
ciąg SMILES
CC(O)c1ccc2ccccc2c1
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)