Kluczowe dokumenty
70200
Supelco
AQUANAL-professional Vario H Chlorine Total (DPD)
determination of chlorine
About This Item
Kod UNSPSC:
41113319
Formularz
powder
zakres pomiaru
0.01-2 mg/L (Cl2)
Zastosowanie
environmental
general analytical
Opakowanie
100 powder packs for 10 mL sample volume
Komentarz do analizy
method: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine (DPD)
Informacje prawne
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klaudia Bednarz et al.
Frontiers in neural circuits, 14, 21-21 (2020-06-12)
Neuroendocrine circuits are orchestrated by the pituitary gland in response to hypothalamic hormone-releasing and inhibiting factors to generate an ultradian and/or circadian rhythm of hormone secretion. However, mechanisms that govern this rhythmicity are not fully understood. It has been shown