Kluczowe dokumenty
69534
Supelco
Derivatizing agents, Set for GC: Alcohols with boron trifluoride
for GC derivatization, LiChropur
Synonim(y):
Alcohols with boron trifluoride, derivatizing agents, set for GC
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.22
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
temp. przechowywania
2-8°C
Komponenty
set contains:
05576 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in ethanol]
15718 boron trifluoride [~14% (~2 M) in 1-propanol]
15716 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in methanol]
83253 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in butanol]
10 mL each
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)