Merck
69093
Binapacryl
reference material
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.31
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2013712
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reference material
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C(/C)C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H18N2O6/c1-5-10(4)12-7-11(16(19)20)8-13(17(21)22)15(12)23-14(18)6-9(2)3/h6-8,10H,5H2,1-4H3
InChI key
ZRDUSMYWDRPZRM-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
485-31-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)