Przejdź do
68367
Prochloraz-(ethylene-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl-d4]-1H-imidazole-1-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D4H12Cl3N3O2
Masa cząsteczkowa:
380.69
MDL number:
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥95.0 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
SMILES string
O=C(N1C=NC=C1)N(CCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H16Cl3N3O2/c1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18/h3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3/i6D2,7D2
InChI key
TVLSRXXIMLFWEO-KXGHAPEVSA-N
General description
Prochloraz-(ethylene-d4) is an isotope-labeled analog of the imidazole fungicide, prochloraz.
Application
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
198473450834507
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
isotopic purity
≥95.0 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)