Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28FNO5S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.04
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
≥97.0% (sum of diastereomers, HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1CC1)C(N2CCC(SCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)/C(C2)=C\C(O)=O)C4=CC=CC=C4F.Cl
InChI
1S/C27H28FNO5S.ClH/c1-34-20-6-4-5-18(13-20)23(30)16-35-24-11-12-29(15-19(24)14-25(31)32)26(27(33)17-9-10-17)21-7-2-3-8-22(21)28;/h2-8,13-14,17,24,26H,9-12,15-16H2,1H3,(H,31,32);1H/b19-14-;
InChI key
IXPJVHUXCREIQM-YEBWQKSTSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BOG00120-1G | 04061825134253 |