Merck
68002
2-Methylnicotinic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
114333
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
ign. residue
≤0.2%
mp
228-230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)