Merck
67989
Gentisuric acid
analytical standard
Synonim(y):
2,5-Dihydroxyhippuric acid, N-(2,5-Dihydroxybenzoyl)glycine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.17
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
18830886
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C9H9NO5/c11-5-1-2-7(12)6(3-5)9(15)10-4-8(13)14/h1-3,11-12H,4H2,(H,10,15)(H,13,14)
InChI key
FBFATOOJCPDQOZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)