Merck
67139
Supelco
Maleic hydrazide
reference material
Synonim(y):
1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Pyridazinediol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.09
Beilstein:
112223
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
707 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
299-301 °C (dec.) (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
Klucz InChI
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten materiał referencyjny (RM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten RM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)