Informacje o tej pozycji
grade
HPLC grade
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.0025% amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.02% water
evapn. residue
≤0.001%
transmittance
232 nm, ≥10%, 240 nm, ≥50%, 245 nm, ≥80%, 260 nm, ≤98%
refractive index
n20/D 1.424
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
solvent strength ε (Al2O3)
0.42 (Lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
UV absorption
λ: 232 nm Amax: 1.00, λ: 240 nm Amax: 0.31, λ: 245 nm Amax: 0.10, λ: 260 nm Amax: 0.01
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?