Merck
66680
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.38
UNSPSC Code:
12352000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4190673
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −114±3°, c = 0.5% in chloroform stab. with amylenes
mp
50-53 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@H]1COC(CC2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C)=N1
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Catalyst for the enantioselective cyclopropanation of olefins with diazoesters
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D.A. Evans et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 726-726 (1991)
R.E. Lowenthal et al
Tetrahedron Letters, 31, 6005-6005 (1990)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
700066P-5MG04061835382897