Merck
65958
Sigma-Aldrich
Bromomethane-13C
purum, 99 atom % 13C, cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
Synonim(y):
Methyl-13C bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CH3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.93
Beilstein:
2231126
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
gęstość pary
3.3 (20 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1420 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
klasa czystości
purum
Formularz
cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
temp. samozapłonu
996 °F
granice wybuchowości
16 %
bp
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
gęstość
1.73 g/mL at 0 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1+1
Klucz InChI
GZUXJHMPEANEGY-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
Sure/Pac® cylinder, Recommended valves see section ′Tools/Valves and Adapter for Cylinders′ in the annex at the end of this catalog.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)