Merck
64994
(Z)-(Methoxyimino)[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acetic acid monohydrochloride
purum, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
(Z)-[2-(Tritylamino)thiazol-4-yl](methoxyimino)acetic acid monohydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21N3O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.98
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥95.0% (HPLC)
SMILES string
Cl.CO\N=C(/C(O)=O)c1csc(NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)