Merck
63662
Supelco
trans-p-Menthan-8-ol
analytical standard
Synonim(y):
trans-2-(4-Methylcyclohexyl)isopropanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Beilstein:
1902273
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
87-89 °C/9.5 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-
Klucz InChI
UODXCYZDMHPIJE-KYZUINATSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)