Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
258,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥95.0% (KT)
form
powder
anion traces
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.OC2(CC(=O)O[Mg]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[Mg]OC1=O)CC(=O)O[Mg]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg.9H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;9*1H2/q;;3*+2;;;;;;;;;/p-6
InChI key
IYQJAGXFXWIEJE-UHFFFAOYSA-H
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (KT) | assay - | assay 99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.) | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder or crystals | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| cation traces Ca: ≤500 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces As: ≤1 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg | cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES) |
| anion traces chloride (Cl-): ≤70 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?