Przejdź do
62096
Lewatit® MonoPlus M 500 chloride form
Cl--form, strongly basic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
SB.52
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
beads
technique(s)
LPLC: suitable
loss
45-60% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary amine
particle size
575 μm std dev ±50
capacity
1.0 meq/mL
separation technique
anion exchange
General description
Provides the filter bed with special properties: high exchange rate, very high utilization of the total capacity, low amount of washing water needed, almost linear skin-friction gradient for the entire height of bed, very good separation of the components in the mixed-bed filter.; anion exchange resin of gel type; spherical particles of the same diameter (monodispers)
Application
Strongly basic anion exchange resin for use in single and mixed bed operations, with good regeneration efficiency. Monodispersed particle size range provides excellent filter bed flow for high utilization and good separation.
Legal Information
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)