Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
383598
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
GANSPRKOWQQXPE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 62047-250MG | 04061833976623 |