Merck
61847
Sieve Standard, traceable to NIST SRM
106 μm (140 mesh)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
form
particles
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd SS400
particle size
106 μm (140 mesh)
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sigma Aldrich et al.
Sigma data null