Merck
60313
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Synonim(y):
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
About This Item
Wzór liniowy:
K2[CoFe(CN)6]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥97.0% (KT)
wielkość cząstki
30-60 mesh
ciąg SMILES
[K+].[K+].N#C[Fe-](C#N)C#N.N#C[Co-](C#N)C#N
Inne uwagi
Compound used for the ion-exchange absorption of cesium ions
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W.E. Prout et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 473-473 (1965)
P. Nielsen et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 42, 1451-1451 (1987)
J. Nagy et al.
Isotopenpraxis, 20, 101-101 (1984)