59968
Modified lauryl sulfate tryptose broth acc. GB
suitable for microbiological culture, NutriSelect® Plus
About This Item
agency
GB 4789.40-2016
Poziom jakości
Postać
powder
skład
Dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g
Lactose, 5.0 g
Potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g
Sodium chloride, 34.0 g
Sodium lauryl sulfate, 0.1 g
Trypticase, 20.0 g
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8± 0.2 (25 °C)
przydatność
suitable for microbiology
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)