Merck
59785
Supelco
Dimethyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
reference material
Synonim(y):
Amlodipine Related Compound F
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23ClN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C19H23ClN2O5/c1-11-15(18(23)25-2)16(12-6-4-5-7-13(12)20)17(19(24)26-3)14(22-11)10-27-9-8-21/h4-7,16,22H,8-10,21H2,1-3H3
Klucz InChI
UDSAEMGNQXMCDF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)