Merck
59532
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetraphenyldioxolane-4,5-dimethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol, (4R,5R)-4,5-Bis(diphenylhydroxymethyl)-2,2-dimethyldioxolane, 1,1,4,4-Tetraphenyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol, TADDOL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.57
Beilstein:
3657855
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −67±2°, c = 1% in chloroform
mp
192-195 °C
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@H]([C@@H](O1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)(c4ccccc4)c5ccccc5
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)