Merck
59370
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Isopropyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.99
Beilstein:
741852
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥99.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.425
bp
59 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
gęstość
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Klucz InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyung-Sun Kang et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 16(2), 151-159 (2002-04-17)
The toxic effects of 2-bromopropane (2-BP) on the reproductive tracts of male F1 offspring from dams exposed to 2-BP during gestation and lactation were investigated. Ten pregnant (sperm-positive) Sprague-Dawley rats per group were exposed sc to 2-BP at 135, 405
Tae Cheon Jeong et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 65(5-6), 383-394 (2002-04-09)
Immunotoxic effects of 2-bromopropane were investigated in male Sprague-Dawley rats. The rats were treated orally daily with 2-bromopropane at 100, 330, or 1000 mg/kg for 28 consecutive days. Four days before necropsy, the rats were immunized intravenously with sheep red
Jong-Choon Kim et al.
Toxicology, 196(1-2), 77-86 (2004-03-24)
2-Bromopropane (2-BP), a halogenated propane analogue, is a substitute for chlorofluorocarbones. The present study was carried out to investigate the potential adverse effects of 2-BP on pregnant dams and embryo-fetal development after maternal exposure on gestational days (GD) 6 through
Fen Huang et al.
Wei sheng yan jiu = Journal of hygiene research, 39(1), 4-8 (2010-04-07)
To study the reproductive toxicity of male rats exposed to 1-bromopropane and 2-bromopropane and to explore the toxic mechanism of two isomers. 18 SPF SD male rats were randomly divided into 3 groups of 6 each, respectively. The groups were
Fen Huang et al.
Toxicology, 256(1-2), 75-82 (2008-12-09)
2-Bromopropane (2-BP) was used as an alternative for ozone-depleting solvents, which caused reproductive disorders in male workers and laboratory animals. A recent study indicated that 2-BP impaired antioxidant cellular defences and enhanced lipid peroxidation (LPO). Melatonin is a powerful endogenous