Merck
55906
Phthalide
analytical standard
Synonim(y):
1-Isobenzofuranone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-744-0
Beilstein/REAXYS Number:
114632
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
290 °C (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C1OCc2ccccc12
InChI
1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
InChI key
WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalide
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
55906-100MG04061832583181