Merck
55766
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)triphenylphosphonium bromide
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24BrOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.30
Beilstein:
4732593
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (HPLC)
mp
176-178 °C
ciąg SMILES
[Br-].C[C@@H](CO)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)