Merck
557595
Sigma-Aldrich
10-(2-Benzothiazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H,11H-(1)benzopyropyrano(6,7-8-I,j)quinolizin-11-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
230-232 °C (lit.)
λmaks.
478 nm in chloroform
ciąg SMILES
CC1(C)CCN2CCC(C)(C)c3c4OC(=O)C(=Cc4cc1c23)c5nc6ccccc6s5
Zastosowanie
Green dopant for OLED applications
Cechy i korzyści
Fluorescent dye
This sterically hindered coumarine dopant is an excellent choice for a green dopant for use in passive-matrix OLEDs.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chen, C.H.; Tang, C.W.
Applied Physics Letters, 79, 3712-3712 (2001)