Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 699,00 zł |
Informacje o tej pozycji
699,00 zł
biological source
(Porcine and bovine heart)
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥2.5% , total nitrogen (N), ≥11%
packaging
pkg of 500 g
storage condition
(Tightly closed)
ign. residue
≤22%
loss
≤6% loss on drying
color
light yellow
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
application(s)
microbiology
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Porcine and bovine heart) | biological source plant | biological source Porcine pancreas, bovine heart ( | biological source bovine skeletal muscle |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| pH 6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown) | solubility H2O: 2%, clear, light brownish-yellow | solubility H2O: 2%, clear, faintly to light yellow | solubility H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?